Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées en verre transparent avec graduation indélébile ambrée
Description
- Ligne courte
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Graduées pour basculer, zéro en haut, type 3
Spécification
Spécification
| Classe | B |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Graduations | 0,01 mL |
| Type de graduation | Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée |
| Quantité | 12 paquet |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 360 ±5 mm |
| Type | Pipette graduée |