Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées en verre transparent avec graduation indélébile ambrée
Code produit 11787941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
0,2 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations unitSize
11787941 2 ml 0,02 mL 12 pièces
11726622 0,5 ml 0,01 mL 12 pièces
11742342 50 ml 0,2 ml 6 pièces
11777941 1 ml 0,01 mL -
11746632 2 ml 0,1 mL 12 pièces
13177889 2 ml 0,01 mL 12 pièces
11707951 10 ml 0,1 mL 12 pièces
11797941 5 ml 0,05 mL -
11736622 1 ml 0,1 mL 12 pièces
11717951 20 ml 0,1 mL 6 pièces
11756632 5 ml 0,1 mL 12 pièces
11727951 25 ml 0,1 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11787941 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1000141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.47€
    64.89€ / 12 pièces
    Économisez 7.58€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Elles offrent une grande précision volumétrique pour vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées en verre transparent Hirschmann Instruments™ avec graduation de colorant ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
  • Ligne courte
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 835
  • Graduées pour basculer, zéro en haut, type 3
Spécification
Classe B
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Graduations 0,02 mL
Type de graduation Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée
Quantité 12 paquet
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 360 ±5 mm
Type Pipette graduée