Learn More
Berlin Packaging™ Pot pour verrerie de laboratoire transparent
Code produit 30408780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Quantité:
Ensemble de 18
Ensemble de 20
Ensemble de 48
Ensemble de 63
Conditionnement:
2688 pièces
4158 pièces
48 pièces
720 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
30408780 1000 ml Ensemble de 18 720 pièces
30408786 100 ml Ensemble de 63 4158 pièces
10195884 250 ml Ensemble de 48 48 pièces
30408783 250 ml Ensemble de 48 2688 pièces
30408784 500 ml Ensemble de 20 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30408780 Fournisseur Berlin Packaging™ Code fournisseur 1000732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.44€
    2536.52€ / 720 pièces
    Économisez 623.92€
    19% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le Berlin Packaging™ Le pot en verre transparent est un élément fondamental de la verrerie de laboratoire. Le verre transparent autoclavable est incassable et résistant aux chocs chimiques et thermiques.
  • Verre borosilicaté transparent
  • Incassables.
  • Résistant aux chocs chimiques et thermiques ;
  • Conforme aux directives EP, USP et JP
  • Autoclavables
Spécification
Certifications/Conformité DIN 68
Quantité Ensemble de 18
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre
Type de produit Flacon