Learn More
Karl Hecht™ Bouteilles en verre transparent à large col
Code produit 10563842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10563842 250 mL 1 pièce
10227571 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563842 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41311018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.57€
    8.27€ / 1 pièces
    Économisez 4.30€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Fabriqué en verre transparent pour une excellente visibilité du contenu.
  • Avec bouchon en verre serti
  • Large col pour une facilité d’accès au contenu
  • Disponibles en différentes capacités
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Ambré
Matériau Verre
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 128 mm
Matériau du bouchon Verre
Diamètre (métrique) 69 mm
Type de bouchon Bouchon encastré