Learn More
Metro™ Supports d’étiquettes transparents pour étagères grillagées
Code produit 15906771
Change view
Click to view available options
Taille de l’étiquette (impériale):
3 x 1,25 in
13 x 1,25 po.
19 x 1,25 po.
25 x 1,25 po.
31 x 1,25 po.
43 x 1,25 in
55 x 1,25 po.
Taille de l’étiquette (métrique):
109,22 x 3,2 cm
139,5 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (impériale) d’étagère:
18 po
24 po
30 po
36 po
48 in
60 po
Longueur (métrique) d’étagère:
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
152 cm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’étiquette (impériale) Taille de l’étiquette (métrique) unitSize Longueur (impériale) d’étagère Longueur (métrique) d’étagère
15906771 3 x 1,25 in 7,5 x 3,2 cm 1 pièce - -
15916771 13 x 1,25 po. 33 x 3,2 cm 1 pièce 18 po 45,7 cm
15926771 19 x 1,25 po. 48 x 3,2 cm 1 pièce 24 po 61 cm
15946771 25 x 1,25 po. 63,5 x 3,2 cm 1 pièce 30 po 76 cm
15936771 31 x 1,25 po. 72,5 x 3,2 cm 1 pièce 36 po 91,4 cm
15956771 43 x 1,25 in 109,22 x 3,2 cm 1 pièce 48 in 121,9 cm
15966771 55 x 1,25 po. 139,5 x 3,2 cm 1 pièce 60 po 152 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15906771 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 9990CL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les supports en plastique à clipser permettent d'identifier facilement le contenu des étagères.
  • Le plastique transparent permet aux couleurs d’étiquettes de s’afficher
  • Peut contenir la plupart des produits commerciaux de 1,25 in. Étiquettes (32 mm)
  • Étiquettes non fournies
Spécification
Type de produit Porte-étiquette
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Baisse Mat™ étagères grillagées, étagères en porte-à-faux
Taille de l’étiquette (impériale) 3 x 1,25 in
Taille de l’étiquette (métrique) 7,5 x 3,2 cm
Plage de températures (impériale) -18 à 120,2 °F
Plage de températures (métrique) -28 à 49 °C
Matériau Plastique