Learn More
Alpha Packaging™ Pot pour verrerie de laboratoire transparent
Code produit 10535525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity: 30mL; Quantity: 126 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10535525 Capacity: 30mL; Quantity: 126 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10535525 Fournisseur Alpha Packaging™ Code fournisseur 231258
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez le pot pour verrerie de laboratoire transparent Alpha Packaging™ comme élément fondamentale de la verrerie de laboratoire. Le verre transparent autoclavable est incassable et résistant aux chocs chimiques et thermiques.
  • Verre borosilicaté transparent
  • Incassables.
  • Résistant aux chocs chimiques et thermiques ;
  • Conforme aux directives EP, USP et JP
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité DIN 32
Quantité 126 ensemble
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Verre
Type de produit Pot