Learn More
Labconco™ Boîte à piège chimique transparent avec support
Code produit 15465953 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lyophilisateurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15465953 Lyophilisateurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465953 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7815302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.00€
    483.22€ / 1 pièces
    Économisez 70.78€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone.
  • Une boîte en polypropylène transparent permet une inspection visuelle du contenu des pièges
  • l x P x H : 17,8 x 17,8 x 33,0 cm (7,0 x 7,0 x 13,0 po)
  • Poids : 2,3 kg (5,0 lb)
Spécification
Type Boîte
Nbre d’étagères 0
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs
Comprend Support
Profondeur (impériale) 7,0 po
Profondeur (métrique) 17,8 cm
Largeur (impériale) 7,0 po
Largeur (métrique) 17,8 cm
Hauteur (impériale) 13,0 po
Hauteur (métrique) 33,0 cm
Poids (impériale) 5,0 lb
Poids (métrique) 2,3 kg