Learn More
Greiner Bio-One Clear Polystyrene High Profile Lids
Code produit 10721534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
10721534 Couvercle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10721534 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 65610102
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Spécification
Couleur Clear
Dimensions (L x l x H) 125 x 82 x 9 mm
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Hauteur (métrique) 9 mm
Longueur (métrique) 125 mm
Nb par paquet 150
Format High Profile
Type de produit Couvercle
Plate Compatibility 96-well Standard Microplate