Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Indicateur de débit Roto-Flo en PS transparent
Description
- Visualisation rapide du débit
- Indicateur rotatif de couleur vive
- Facile à installer
- Débit minimal : 0,5 L/min
- Débit maximal : 10 l/min
- Le diamètre interne du canal d’écoulement est de 5 mm, le carter de la roue à aubes est de 25 mm, la longueur totale est de 51 mm
- Pression maximale recommandée :10 psi
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques ou des liquides corrosifs dont la température dépasse 64°C
Spécification
Spécification
| Type | Indicateur de débit Roto-Flo |
| Couleur | Rouge |
| Gamme de débit | 0,5 à 10 L/min. |
| À utiliser avec (application) | Indication visuelle du débit d’eau, d’air ou de gaz, lorsque la roue à ailettes commence à tourner |
| Longueur (métrique) | 51 mm |