Learn More
Buerkle™ Tubulure industrielle en PVC transparent
Code produit 10113472 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
10 m
50 m
100 m
Conditionnement:
1 pièce
100m
10m
50m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) unitSize
10113472 4 mm 6 mm 10 m 10m
10052305 8 mm 11 mm 50 m 50m
10210573 4 mm 6 mm 100 m 100m
10760795 5 mm 7 mm 100 m 100m
10678222 6 mm 8 mm 100 m 100m
10685873 7 mm 10 mm 10 m -
10675303 7 mm 10 mm 100 m 100m
10707424 8 mm 11 mm 10 m 10m
16512320 9 mm 12 mm 10 m 1 pièce
10175884 10 mm 13 mm 50 m 50m
10355624 12 mm 16 mm 50 m 50m
10397572 13 mm 19 mm 10 m 10m
10186523 13 mm 19 mm 50 m 50m
17787357 19 mm 25 mm 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10113472 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 88010406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.09€
    12.60€ / 10m
    Économisez 1.49€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure industrielle en PVC transparent en PVC souple, sans cadmium, avec une haute résistance aux produits chimiques, une grande flexibilité et une excellente résistance à l’abrasion.
  • Tuyau en PVC souple
  • Qualité des denrées alimentaires conformément au Règlement CE 1935/2004
  • Dureté Shore A 80 ± 3
  • Température de fonctionnement de -20 à +50°C
  • Pour un fonctionnement sans pression
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Ligne directrice CE 1935/2004
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau PVC
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec Industriel
À utiliser avec (application) Pour un fonctionnement sans pression et adapté à une utilisation avec des denrées alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Propriétés de résistance Résistance à l’abrasion, Résistante aux produits chimiques
Couleur Concluant
Dureté 80 (Shore A ± 3)
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 50 °C
Type de produit Tubulure industrielle