Learn More
Vitlab™ Bécher SAN transparent
Code produit 15782076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15782076 1 000 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15782076 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 44291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    34.53€ / 6 pièces
    Économisez 10.47€
    23% de réduction
En stock
Autorisé pour contact alimentaire par la FDA. Le bécher transpoarent SAN VITLAB™ peut être utilisé pour une grande variété de tâches.
  • Clear
  • Autorisé pour contact alimentaire
  • Avec échelle augmentée
  • Poignée facile à saisir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau SAN
Capacité (métrique) 1 000 ml
Hauteur (métrique) 170 mm
Diamètre (métrique) 116 mm