Learn More
Azpack™ Flacons en verre à fond plat et bord incliné, transparents, avec bouchons à vis noirs pour urée
Description
- Verre sodocalcique transparent de type III avec côtés plats et épaulement incliné
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Le bouchon est revêtu de PVDC
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 20/boîte |
| Largeur (métrique) | 91 mm |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit, fileté |
| Hauteur (métrique) | 203,4 mm |
| Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |
| Afficher plus |