Learn More
Fisherbrand™ Bocaux droits transparents sans bouchons
Code produit 11543792 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
960 mL
Taille du bouchon:
89 mm
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Quantité:
12/Cs.
144/boîte
24/Cs.
384/boîte
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Quantité Conditionnement
11543792 240 mL 70-400 mm 12/Cs. 12 pièces
11513792 30 mL 43-400 mm 384/boîte 384 pièces
11523792 60 mL 53-400 mm 144/boîte 144 pièces
11533792 120 mL 58-400 mm 24/Cs. 24 pièces
11563792 960 mL 89 mm 12/Cs. 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11543792
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçus sans épaulements pour une capacité de stockage et une visibilité des contenus optimales. Les bocaux droits transparents Fisherbrand™ sans bouchons sont destinés à un usage polyvalent.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Spécification
Capacité 250 ml (8 oz)
Capacité (métrique) 240 mL
Couleur Clear
Matériau Glass
Quantité 12/Cs.
Finition de col 70-400
Closure Included No
Bouche Large
Taille du bouchon 70-400 mm
Capacité (impériale) 8 oz.
Forme Straight-sided, Round
Type de produit Straight Sided Round Bottle