Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent VOA avec 0,060 poSepta
Code produit 17162156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau:
Non traitées
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau Conditionnement
17162156 Non traitées 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17162156 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur T1360040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    197.01€ / 72 pièces
    Économisez 32.99€
    14% de réduction
En stock
Optimisés pour l’automatisation, ces flacons en verre VOA transparents sont dotés d’un septum plus mince qui est plus facile à percer et qui est lié de façon permanente au bouchon pour empêcher les risques de se désasseoir pendant l’analyse.
Optimisés pour l’automatisation, les flacons VOA transparents Thermo Scientific™ avec bouchon septa sont dotés d’un septum plus fin qui est plus facile à percer et qui est lié de façon permanente au bouchon pour empêcher le décapage de la surface d’étanchéité lors d’une perforation lors de l’analyse.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
  • Disponibles en taille standard de 40 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc à opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,060 po
  • Septum fixé en permanence sur le bouchon pour une étanchéité parfaite
  • Optimisé pour l’utilisation avec des systèmes automatisés
  • Bouchons fixés aux flacons
Incluent :
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le carton unique du terrain au laboratoire se convertit facilement en plateau de rangement de flacons pour un usage pratique en laboratoire.Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger les flacons contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et selon votre propre procédé de certification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon transparent I-Chem de 40 ml avec septum lié de 0,060 po, non traité
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 40 mL
Septum PTFE-lined Silicone
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Non traitées
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange 297-2400UB
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1,5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum fixé
Quantité 72 boîtes
Taille du bouchon 24/414
À utiliser avec (équipement) Analyse des composés organiques volatils
Certifications/Conformité Aucun
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon