Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
GREENER_CHOICE
Code produit 15301246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 mL
40 ml
60 ml
Gamme de produits:
EP
I-Chem
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traité
Traité
Quantité:
144/caront
144 boîtes
72/carton
72 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
144 pièces
72 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gamme de produits Niveau Quantité unitSize
15301246 20 ml EP Certifiés 72 boîtes 72 pièces
16619775 40 mL EP Certifiés 144 boîtes 144 pièces
15346887 40 mL EP Certifiés 72 boîtes 72 pièces
15326677 60 ml EP Certifiés 144/caront 144 pièces
15945091 20 ml EP Non traitées 72 boîtes 72 pièces
16189550 40 mL EP Non traitées 72 boîtes 1 pièce
31337344 60 ml EP Non traitées 144/caront -
18872262 40 ml I-Chem Non traitées 72/carton 72 pièces
18807333 40 ml I-Chem Non traitées 72/carton 72 pièces
15340336 20 ml I-Chem Traité 72 boîtes 72 pièces
16457675 60 ml I-Chem Traité 72 boîtes 72 pièces
15325607 20 ml I-Chem Certifiés 72 boîtes 72 pièces
31337357 40 ml I-Chem Certifiés 72/carton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15301246 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 13920C/EP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    223.99€ / 72 pièces
    Économisez 7.01€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait et proposés dans un large éventail de tailles et de styles.
Les flacons transparents VOA avec septum de 0,125 po Thermo Scientific™ sont conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse de composés organiques volatils (VOA).Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement.L’angle parfait de l’épaulement permet un remplissage sans effort sans rétention d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • La pente de l’épaulement du flacon est optimisée pour éviter la rétention de bulles d’air. Faites votre choix parmi les tailles disponibles : 20, 40 ou 60 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
  • Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement
  • Directement compatibles avec les bouchons d’automatisation assemblés sur les flacons
Inclut :
Flacons certifiés présentant les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse (CofA) et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant des septa non encollés) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau sous film rétractable et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et selon votre propre procédé de certification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon transparent 20 ml EP, septum greffé 0,125 po certifié
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,25 in
Niveau Certifiés
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange NA
Volume (impérial) 0,5 oz
Volume (impériale) jusqu’au rebord 200 ml (0,8 oz)
Volume (métrique) jusqu’au rebord 23,5 ml
Gamme de produits EP
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum lié
Quantité 72 boîtes
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Taille du bouchon 24 / 414
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.