Learn More
Masterflex™ Tubulure sans phtalate et sans DEHP Cleargreen
Description
- Translucide, inodore.
- Faible absorption d’eau, faibles substances extractibles.
- Certifiée conforme aux exigences de la FDA, aux normes USP classe VI et 3A.
- Conforme au règlement REACH et aux normes RoHS.
- Stérilisati
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Pharmacopée européenne ; sans phtalate ; NSF-61 ; USP ; 3A ; NSF-51 ; sans produits d’origine animale ; FDA ; sans DEHP |
| Description | Translucide, inodore, à faible absorption d’eau, substances extractibles faibles. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 25,4 mm |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (métrique) externe | 31,8 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,175 mm |
| À utiliser avec (application) | Recherche en laboratoire, applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et de laboratoire générales. |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -58°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Afficher plus |