Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens Bi-Spore
BIOPHARMA
Code produit 15330308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
20 l
Conditionnement:
20L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15330308 5 L 5L
15340308 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15330308 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 7514852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.00€
    546.99€ / 5L
    Économisez 61.01€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Désinfecte les surfaces dures avec une solution sporicide.Le désinfectant Diversey ClearKlens Bi-Spore est un système générant du dioxyde de chlore.Il est efficace contre tous les types de micro-organismes.
  • Efficace sur les surfaces dures contre tous les types de micro-organismes, y compris les bactéries, les levures, les champignons, les spores et les virus
  • Système en deux parties rempli de façon aseptique pour la création de dioxyde de chlore présenté comme un activateur et des solutions de concentrat de base
  • Double emballage pour éviter toute contamination environnementale
Spécification
Stérilité Stérile
Filtré À filtre
Comprend Base et activateur
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5L Sterile hard surface sporicidal disinfectant
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chlorite