Learn More
Diversey™ Désinfectant stérile ClearKlens Bi-Spore VH26S
BIOPHARMA
Code produit 17683085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17683085 5 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17683085 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 100852440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.20€
    503.43€ / 20L
    Économisez 59.77€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-04-2027
Le ClearKlens Bi-Spore RTU est un système à deux parties rempli de façon aseptique permettant la création de dioxyde de chlore présenté sous forme de solution d’activateur et de base.
Le ClearKlens Bi-Spore RTU est un désinfectant stérile conçu pour les surfaces dures et les équipements externes dans les domaines de salles blanches pharmaceutiques critiques.
Propriétés clés
  • Le Diversey ClearKlens Bi-Spore est un système générant du dioxyde de chlore.
  • Le ClearKlens Bi-Spore RTU est filtré à 0,2 μm et rempli dans un environnement de classe 10 000 (ISO Classe 7), une classe 100 (ISO Classe 5) étant utilisée lorsque le produit est exposé.
  • Le ClearKlens Bi-Spore RTU est en conditionnement double pour éliminer la contamination environnementale de la salle blanche.
  • Le ClearKlens Bi-Spore RTU est un conditionnement prêt à l’emploi ; 100 ml d’activeur sont ajoutés aux 4,9 litres de base avec de l’eau pour injection (USP WFI).
  • Le ClearKlens Bi-Spore RTU possède une activité fongicide sur A. niger en 15 minutes.
  • Le ClearKlens Bi-Spore RTU possède une activité sporicide dans un délai de 5 minutes de temps de contact (sans salissure).
  • Le ClearKlens Bi-Spore RTU possède une activité virucide sur la Polio et le Parvovirus en 1 minute.
Avantages
  • Activité à large spectre même à très court temps de contact : bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide, sporicide
  • Activité sporicide sous 5 minutes (aucune salissure, 0 % BSA)
  • Activité virucide en 1 minute
  • Filtré à 0,2 μm et rempli stérile pour garantir la stérilité
  • Chaque lot est soumis à un test de stérilité
  • Chaque unité est à double conditionnement pour faciliter le transfert dans la salle blanche
  • Génération rapide (2 min) prouvée par un commutateur de couleur
  • Faible profil de corrosion
  • Sans acide borique
Spécification
pH ∼11, ∼3
Stérilité Stérile
Composition Système en deux parties permettant la création de dioxyde de chlore
Quantité 4 Paquets
Volume (métrique) 5 L