Learn More
Diversey ClearKlens Cleansinald SC VH9
Click to view available options
Conditionnement:
1.25L
10L
Certifications/Conformité:
Pour DE-Allemagne, DK-Danemark, FI-Finlande, FR-France
Description
- Used for the cleaning and disinfection of walls, floors and work surfaces and in the Life Sciences industry
- This is a double bagged disinfectant, which has been filtered to 0.2um and sterile filled
- Has a broad spectrum of activity
- Can be applied as a spray, wiping or wet sweeping without rinse
- Small items or dismantled equipment may be immersed in a ClearKlens Cleansinald SC solution
- Broad spectrum of activity
- Delivered with conformity certificates
Spécification
Spécification
| Type de produit | Concentrat désinfectant |
| Color-coded | No |
| Forme | Liquide concentré |
| pH | >12 |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Jaune pâle transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clear |
| Densité | Relative density (g/cm3; 20°C): 1.04-1.06 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ClearKlens Cleansinald VH9 2x5L Surface disinfectant
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, tetrasodiumethylene diamine tetraacetate, alkyl al