Learn More
Diversey™ Le désinfectant ClearKlens Cleansinald Sterile VH9S
BIOPHARMA
Code produit 17663085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
900 mL
5 L
Conditionnement:
20L
5.40L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17663085 5 L 20L
17673085 900 mL 5.40L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17663085 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 100848253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.90€
    222.57€ / 20L
    Économisez 73.33€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Désinfectant prêt à l’emploi avec WFI
Le ClearKlens Cleansinald est un désinfectant de surface stérile prêt à l’emploi pour les salles blanches pharmaceutiques.
Propriétés clés
  • Le ClearKlens Cleansinald est un mélange prêt à l’emploi d’amines quaternaires d’ammonium et d’alkyle diluées à 0,5 % v/v avec de l’eau pour injection (WFI).
  • Le ClearKlens Cleansinald est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des murs, des sols, des surfaces de travail et des équipements de traitement dans l’industrie pharmaceutique.
  • Le concentrat ClearKlens Cleansinald est dilué à 0,5 % avec de l’eau pour injection (WFI), selon la pharmacopée européenne, puis filtré à 0,22 μm.
Avantages
  • Prêtes à l’emploi
  • Large spectre d’activités
  • Faible toxicité
  • Filtré à 0,22 μm
  • Livré avec des certificats de conformité
Spécification
pH 9 à 11,4
Stérilité Stérile
Composition Mélange prêt à l’emploi d’amines quaternaires d’ammonium et d’alkyle diluées à 0,5 % v/v avec de l’eau pour injection
Type de conteneur Canister
Quantité 4 Paquets
Volume (métrique) 5 L