Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens DE
BIOPHARMA
Code produit 15380308
Change view
Click to view available options
Quantité:
4/Carton
6/carton
Conditionnement:
20L
5.40L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15380308 4/Carton 20L
15390308 6/carton 5.40L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15380308 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 7516049
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Désinfecte les surfaces dans les applications industrielles et en salle blanche.Le désinfectant Diversey ClearKlens DE est à base de 70 % d’éthanol dénaturé
  • Désinfectant à 70 % d’éthanol, 30 % d’eau pour injection
  • Pour une utilisation sur les surfaces de contact, les mains gantées, les instruments et les ustensiles
  • Irradiation aux rayons gamma (900 ml) ou remplissage stérile (5 L) et à double conditionnement
  • Marquage Detex pour preuve d’irradiation (900 ml)
  • Fourni avec des certificats d’analyse, d’irradiation, d’endotoxines et de stérilité, le cas échéant
  • Le pulvérisateur à gâchette de 900 ml intègre la technologie anti-succion
Spécification
pH ∼7
Stérilité Stérile
Composition 70 % d’éthanol, 30 % d’eau
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Filtré À filtre
Quantité 4/Carton
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • ClearKlens DE VH29
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol