Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens DE
Code produit 15390308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4/Carton
6/carton
Conditionnement:
20L
5.40L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15390308 6/carton 5.40L
15380308 4/Carton 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15390308 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 6069643
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Désinfecte les surfaces dans les applications industrielles et en salle blanche.Le désinfectant Diversey ClearKlens DE est à base de 70 % d’éthanol dénaturé
  • Désinfectant à 70 % d’éthanol, 30 % d’eau pour injection
  • Pour une utilisation sur les surfaces de contact, les mains gantées, les instruments et les ustensiles
  • Irradiation aux rayons gamma (900 ml) ou remplissage stérile (5 L) et à double conditionnement
  • Marquage Detex pour preuve d’irradiation (900 ml)
  • Fourni avec des certificats d’analyse, d’irradiation, d’endotoxines et de stérilité, le cas échéant
  • Le pulvérisateur à gâchette de 900 ml intègre la technologie anti-succion
Spécification
pH ∼7
Stérilité Stérile
Composition 70 % d’éthanol, 30 % d’eau
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Filtré À filtre
Comprend Trigger spray
Quantité 6/carton
Volume (métrique) 5.4 L