Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Eco
Code produit 15360328
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
2,5
Conditionnement:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
15360328 2,5 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15360328 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 7519182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ne contient ni phosphore ni azote, ce qui le rend idéal pour les clients respectueux de l’environnement.Le détergent Diversey ClearKlens Eco est un détartrant détergent liquide à base d’acide organique pour les applications CIP dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et autres.
  • Détartrant détergent liquide à base d’acide organique démoussé pour les applications CIP
  • Exempt de phosphore et d’azote
  • Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Type de produit Détergent
Forme Liquide
pH 2,5
Stérilité Non stériles
Type de conteneur Canister
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Filtré Non filtré
Volume (métrique) 20 L