Learn More
Diversey ClearKlens ECO VH39 20L
Code produit 17883105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 l
Conditionnement:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17883105 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17883105 Fournisseur Diversey Code fournisseur 101107534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    167.31€ / 20L
    Économisez 18.69€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Détartrant antimousse à base d'acide organique pour le nettoyage en place (NEP) général
  • Très efficace pour éliminer les dépôts de tartre organiques et inorganiques, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle
  • Très efficace pour éliminer de nombreux revêtements dans l'industrie pharmaceutique
  • Ses propriétés antimousse le rendent adapté à une utilisation dans des conditions de haute pression et de turbulence, améliorant ainsi les performances de nettoyage.
  • Très faible teneur en phosphore et en azote, ce qui signifie qu'il répond à la plupart des exigences environnementales des clients au-delà des frontières.
  • Adapté au dosage et au contrôle automatiques par conductivité, assurant une distribution constante du produit
Spécification
Volume (impérial) 5,3 gal.
Volume (métrique) 20 l