Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Flow
Description
- Détergent caustique liquide formulé, résistant à l’eau dure et à usage intensif, à formation de mousse faible pour le nettoyage CIP
- Utilisé à 0/7 à 7 % p/p à des températures allant de la température ambiante à 80°C, en fonction de l’application, des résidus de produit et de la dureté de l’eau
- Formulé spécifiquement pour fournir une protection contre l’inhibition de calcaire pendant l’étape de rinçage finale
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | > 12 |
| Stérilité | Non stériles |
| Type de conteneur | Canister |
| Filtré | Non filtré |
| Volume (métrique) | 20 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Clearklens Flow VH20
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide