Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Code produit 17683095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 L
5 L
Description:
Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement
Conditionnement:
10L
12L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description Conditionnement
17683095 5 L Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement 10L
17693095 500 mL Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement 6L
17603105 1 L Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17683095 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 101105065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    113.87€ / 10L
    Économisez 7.13€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Désinfectant prêt à l’emploi pour les surfaces dures non-poreuses et les gants
ClearKlens L'IPA est un désinfectant non stérile, prêt à l'emploi, destiné à l'industrie des sciences de la vie. Il est utilisé comme désinfectant de phase intermédiaire et phase terminale à usage général. ClearKlens L'IPA est composé à 70 % d'alcool isopropylique. ClearKlens L'IPA est disponible en flacon pulvérisateur de 500 ml, en bouteille de 1 L ou en bidon de 5 L.
Propriétés clés
  • ClearKlens L'IPA est un spray désinfectant à action rapide destiné aux applications de désinfection en milieu de poste et en fin de poste.
  • Il a un large spectre d’efficacité contre la plupart des formes végétatives de micro-organismes.
  • ClearKlens L'IPA est sans danger pour une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments et s'évapore rapidement, sans laisser de résidus. Il convient à la désinfection des surfaces, machines et composants résistants à l’alcool (convoyeurs, remplisseurs, inspecteurs de bouteilles, composants sensibles à l’eau, etc.)
  • BPR emballage et formulation approuvés
Avantages
  • Filtré à 0,2 μm
  • Prêt à l’emploi
  • Activité à large spectre efficace
  • Non moussant
  • Adapté à une utilisation dans les zones sensibles à l’humidité
  • S’évapore facilement sans laisser de résidus
Spécification
Type de produit Désinfectant de surface
pH 6 à 9
Stérilité Non stériles
Composition 70 % IPA/30 % eau déionisée
Type de conteneur Canister
Description Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement
Quantité 2 Paquets
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ClearKlens IPA VH1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol