Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Code produit 17693095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 L
5 L
Description:
Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement
Conditionnement:
10L
12L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description Conditionnement
17693095 500 mL Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement 6L
17603105 1 L Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement 12L
17683095 5 L Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17693095 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 101105067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    100.87€ / 6L
    Économisez 19.13€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Désinfectant prêt à l’emploi pour les surfaces dures non-poreuses et les gants
ClearKlens L'IPA est un désinfectant non stérile, prêt à l'emploi, destiné à l'industrie des sciences de la vie. Il est utilisé comme désinfectant de phase intermédiaire et phase terminale à usage général. ClearKlens L'IPA est composé à 70 % d'alcool isopropylique. ClearKlens L'IPA est disponible en flacon pulvérisateur de 500 ml, en bouteille de 1 L ou en bidon de 5 L.
Propriétés clés
  • ClearKlens L'IPA est un spray désinfectant à action rapide destiné aux applications de désinfection en milieu de poste et en fin de poste.
  • Il a un large spectre d’efficacité contre la plupart des formes végétatives de micro-organismes.
  • ClearKlens L'IPA est sans danger pour une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments et s'évapore rapidement, sans laisser de résidus. Il convient à la désinfection des surfaces, machines et composants résistants à l’alcool (convoyeurs, remplisseurs, inspecteurs de bouteilles, composants sensibles à l’eau, etc.)
  • BPR emballage et formulation approuvés
Avantages
  • Filtré à 0,2 μm
  • Prêt à l’emploi
  • Activité à large spectre efficace
  • Non moussant
  • Adapté à une utilisation dans les zones sensibles à l’humidité
  • S’évapore facilement sans laisser de résidus
Spécification
Type de produit Désinfectant de surface
pH 6 à 9
Stérilité Non stériles
Composition 70 % IPA/30 % eau déionisée
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Description Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement
Quantité 12/Carton
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ClearKlens IPA VH1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol