Learn More
Diversey™ Désinfectant stérile ClearKlens IPA VH1
Description
ClearKlens L'IPA est un désinfectant prêt à l'emploi pour l'industrie des salles blanches des sciences de la vie. ClearKlens L'IPA est composé à 70 % d'alcool isopropylique. ClearKlens L'IPA est disponible en sachet de 900 ml avec pulvérisateur à gâchette, et en bouteille de 1 L ou en bidon de 5 L. Le flacon de 900 mL a été filtré à 0,2 μm et irradié. Le 1 L/5 L a été filtré à 0,2 μm et rempli de manière aseptique.
Propriétés clés
- ClearKlens L'IPA est une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau pour injection (USP qualité).
- ClearKlens L'IPA est un produit prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces de travail et des équipements de production en salles blanches.
- ClearKlens Le vaporisateur à gâchette IPA 900 mL est un système de distribution à sac arrière anti-aspiration dans la bouteille pour éliminer la contamination du produit pendant son utilisation.
- BPR emballage et formulation approuvés
- Conditionnement double pour un transfert facile dans la salle blanche.
Avantages
- Prêt à l’emploi
- 0,2 μm filtré
- Irradié par rayons gamma/rempli aseptiquement et à double conditionnement
- Marquage Detex pour preuve d’irradiation
- Conditionnement double pour un transfert facile dans la salle blanche
- Inodore et non altérant
- Large spectre d’activités
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant de surface |
| pH | 6 à 9 |
| Stérilité | Stérile |
| Composition | 70 % IPA/30 % WFI, USP |
| Type de conteneur | Flacon pulvérisateur |
| Description | Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement |
| Quantité | 10 Paquets |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
- ClearKlens IPA VH1
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Chaque lot est fourni avec : Un certificat d’analyse, un certificat de stérilité, un certificat d’irradiation