Learn More
Diversey™ Désinfectant stérile ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Code produit 17683235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
900 mL
1 L
5 L
Description:
Pour AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL uniquement
Pour ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI uniquement
Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement
Conditionnement:
10L
20L
5.40L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description Conditionnement
17683235 900 mL Pour ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI uniquement 5.40L
17643235 5 L Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement 20L
17673095 900 mL Pour AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL uniquement 5.40L
17673235 1 L Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17683235 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 101105062
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Désinfectant de surface stérile prêt à l’emploi à base d’IPA à 70 %
ClearKlens L'IPA est un désinfectant prêt à l'emploi pour l'industrie des salles blanches des sciences de la vie. ClearKlens L'IPA est composé à 70 % d'alcool isopropylique. ClearKlens L'IPA est disponible en sachet de 900 ml avec pulvérisateur à gâchette, et en bouteille de 1 L ou en bidon de 5 L. Le flacon de 900 mL a été filtré à 0,2 μm et irradié. Le 1 L/5 L a été filtré à 0,2 μm et rempli de manière aseptique.
Propriétés clés
  • ClearKlens L'IPA est une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau pour injection (USP qualité).
  • ClearKlens L'IPA est un produit prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces de travail et des équipements de production en salles blanches.
  • ClearKlens Le vaporisateur à gâchette IPA 900 mL est un système de distribution à sac arrière anti-aspiration dans la bouteille pour éliminer la contamination du produit pendant son utilisation.
  • BPR emballage et formulation approuvés
  • Conditionnement double pour un transfert facile dans la salle blanche.
Avantages
  • Prêt à l’emploi
  • 0,2 μm filtré
  • Irradié par rayons gamma/rempli aseptiquement et à double conditionnement
  • Marquage Detex pour preuve d’irradiation
  • Conditionnement double pour un transfert facile dans la salle blanche
  • Inodore et non altérant
  • Large spectre d’activités
Spécification
Type de produit Désinfectant de surface
pH 6 à 9
Stérilité Stérile
Composition 70 % IPA/30 % WFI, USP
Type de conteneur Bag-in-Bottle
Description Pour ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI uniquement
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 900 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ClearKlens IPA VH1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Chaque lot est fourni avec : Un certificat d’analyse, un certificat de stérilité, un certificat d’irradiation