Learn More
Diversey™ Désinfectant stérile ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Code produit p-7224785
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
900 mL
1 L
5 L
Description:
Pour AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL uniquement
Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement
Conditionnement:
10L
20L
5.40L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description unitSize
17643235 5 L Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement 20L
17673095 900 mL Pour AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL uniquement 5.40L
17673235 1 L Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17643235 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 101104902
This item is not returnable. View return policy
Désinfectant de surface stérile prêt à l’emploi à base d’IPA à 70 %
ClearKlens L'IPA est un désinfectant prêt à l'emploi pour l'industrie des salles blanches des sciences de la vie. ClearKlens L'IPA est composé à 70 % d'alcool isopropylique. ClearKlens L'IPA est disponible en sachet de 900 ml avec pulvérisateur à gâchette, et en bouteille de 1 L ou en bidon de 5 L. Le flacon de 900 mL a été filtré à 0,2 μm et irradié. Le 1 L/5 L a été filtré à 0,2 μm et rempli de manière aseptique.
Propriétés clés
  • ClearKlens L'IPA est une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau pour injection (USP qualité).
  • ClearKlens L'IPA est un produit prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces de travail et des équipements de production en salles blanches.
  • ClearKlens Le vaporisateur à gâchette IPA 900 mL est un système de distribution à sac arrière anti-aspiration dans la bouteille pour éliminer la contamination du produit pendant son utilisation.
  • BPR emballage et formulation approuvés
  • Conditionnement double pour un transfert facile dans la salle blanche.
Avantages
  • Prêt à l’emploi
  • 0,2 μm filtré
  • Irradié par rayons gamma/rempli aseptiquement et à double conditionnement
  • Marquage Detex pour preuve d’irradiation
  • Conditionnement double pour un transfert facile dans la salle blanche
  • Inodore et non altérant
  • Large spectre d’activités
Specifications
Type de produit Désinfectant de surface
pH 6 à 9
Stérilité Stérile
Composition 70 % IPA/30 % WFI, USP
Type de conteneur Canister
Description Pour GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL uniquement
Quantité 4 Paquets
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ClearKlens IPA VH1
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Chaque lot est fourni avec : Un certificat d’analyse, un certificat de stérilité, un certificat d’irradiation