Learn More
Diversey™ Désinfectant stérile ClearKlens Oxifast
BIOPHARMA
Code produit 17653095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
8L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17653095 1 L 8L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17653095 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 100934612
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Le ClearKlens Oxifast est conçu pour désinfecter les surfaces dures et les équipements dans les zones critiques et non critiques.
  • Le ClearKlens Oxifast est utilisé pour la désinfection des murs, des sols, des surfaces et des équipements de traitement dans l’industrie des sciences de la vie.
  • Le ClearKlens Oxifast passe le test EN 13704 avec un temps de contact réduit de seulement 5 minutes, un critère de sélection important pour un désinfectant pour salle blanche où les temps de contact humides
    sont limités.
Avantages
  • Agent sporicide prêt à l’emploi
  • Activité à large spectre même à très court temps de contact : bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide, sporicide
  • Faible impact sur l’environnement
Spécification
Stérilité Non stériles
Composition Solution à base d’acide peracétique prête à l’emploi
Quantité 8 Paquets
Volume (métrique) 1 L