Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Plus
Description
- Détergent liquide concentré, neutre et à formation de mousse élevée
- Conçu pour les applications d’usage général
- Rincer après utilisation pour éliminer les solutions des surfaces de contact avec le produit
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | ∼6 |
| Stérilité | Non stériles |
| Concentration | 0,1 à 1% |
| Type de conteneur | Canister |
| Filtré | Non filtré |
| Volume (métrique) | 20 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ClearKlens Plus VH5
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide