Learn More
Diversey™ ClearKlens Détergent liquide Plus VH5 S
Code produit 17986110
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
30 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) unitSize
17986110 30 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17986110 Supplier Diversey™ Supplier No. 101109135
This item is not returnable. View return policy
ClearKlens Plus est un détergent liquide stérile, concentré, neutre et hautement moussant destiné aux industries des sciences de la vie. Il est utilisé pour le nettoyage manuel des équipements de production, des sols et des murs des salles blanches.
  • ClearKlens Plus contient un mélange concentré de détergents hautement moussants et d'émulsifiants.
  • Sa formulation neutre et équilibrée est particulièrement efficace contre les résidus de produits présents dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques.
  • Peut être utilisé sur la plupart des types de surfaces, y compris les plastiques et les métaux tendres comme l'aluminium.
  • Conditionné en doses unitaires de 30 mL en double sachet, irradiées à au moins 25 kGy pour un transfert sécurisé en salle blanche.
  • Certificat d'analyse (COA) disponible pour chaque lot
Specifications
Type de produit Détergent liquide
Color-coded Non
Forme Liquide concentré
pH Neutre
Gamme de produits ClearKlens
Scent Sans parfum
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Filtré Produit non filtré
Inflammable Sexe
Quantité 100 flacons
Volume (métrique) 30 ml
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • ClearKlens Plus VH5
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate