Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Prime
Description
- Détergent caustique mélangé résistant à l’eau dure moyenne
- Utilisé pour les applications de lavage par pulvérisation, CIP et d’usinages
- Utilisé à des concentrations de 1 à 5 % p/p
- Des concentrations allant jusqu’à 16 % p/p
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | > 11 |
| Stérilité | Non stériles |
| Filtré | Non filtré |
| Volume (métrique) | 20 L |