Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Spek
Description
- Élimine efficacement un large éventail de sols organiques
- Empêche l’accumulation de calcaire dans les applications CIP, améliorant ainsi les performances de nettoyage
- Utilisé à des concentrations de 0,3 à 5% p/p
- Doit être bien rincé après utilisation pour éliminer le détergent des surfaces de contact avec le produit
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | > 12 |
| Stérilité | Non stériles |
| Filtré | Non filtré |
| Volume (métrique) | 20 L |