Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens Tego 2000
BIOPHARMA
Code produit 15343602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
900 ml
5 L
Stérilité:
Stérile
Modèle:
RTU-VH25S
SS VH25S
Quantité:
4/Carton
6 x 900 ml
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Modèle Quantité Conditionnement
15343602 900 ml Stérile SS VH25S 6 x 900 ml 6 pièces
15181957 5 L Stérile RTU-VH25S 4/Carton 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15343602 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 7516427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.70€
    317.91€ / 6 pièces
    Économisez 19.79€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Nettoie et désinfecte dans des environnements stériles.Le désinfectant Diversey ClearKlens Tego 2000 est un désinfectant amphotère actif avec un large spectre d’activité.Ce désinfectant microbiocide peut être appliqué à l’aide d’une serpillère ou d’un chi
  • Désinfectant de surface dur basé sur des amphotères
  • Fourni avec des certificats d’analyse, de stérilité et d’irradiation, le cas échéant
Spécification
pH ∼7
Stérilité Stérile
Filtré Non filtré
Modèle SS VH25S
Quantité 6 x 900 ml
Volume (métrique) 900 ml