Learn More
Epredia™ Milieux de montage ClearVue™
Code produit 11376790 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution:
À base de toluène
À base de xylène
Conditionnement:
0.95L
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution unitSize
11376790 À base de toluène 1 pièce
11396790 À base de xylène 0.95L
12766788 À base de xylène 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376790 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 4211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    51.49€ / 1 pièces
    Économisez 14.51€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Profitez de la compatibilité avec une grande variété de colleuses de lamelles automatiques, ce qui leur permet de s’adapter aux milieux de montage Epredia™ ClearVue™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Light yellow
Type de produit Milieu de montage
Quantité 1 pt.
Type de solution À base de toluène
Formule Toluene, Acrylic Resin
Forme Liquide