Learn More
Clenbutérol-d9, TRC
Code produit 30361308
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30361308 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30361308 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC57000010MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenbuterol-d9
CAS 129138-58-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H9 H9 Cl2 N2 O
Quantité 10 mg
Synonyme 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]benzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-[[1,1,1,3,3,3-héxodeutéro-2-(trideutérométhyl)propan-2-yl]amino]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 286.25
Poids de la formule 285.1361
Pourcentage de pureté >95