Learn More
Clenbutérol-d9, TRC
Code produit 30357693
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30357693 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30357693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5700001MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenbuterol-d9
CAS 129138-58-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H9 H9 Cl2 N2 O
Quantité 1 mg
Synonyme 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]benzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-[[1,1,1,3,3,3-héxodeutéro-2-(trideutérométhyl)propan-2-yl]amino]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 286.25
Poids de la formule 285.1361
Pourcentage de pureté >95