Learn More
(±)-Clenbutérol-d9 (triméthyl-d9), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clenbuterol-d9 |
| CAS | 129138-58-5 |
| Formule moléculaire | C12 2H9 H9 Cl2 N2 O |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]benzenemethanol, (±)-Clenbuterol D9 (trimethyl D9), Clenbuterol-d9 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17 H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-[[1,1,1,3,3,3-héxodeutéro-2-(trideutérométhyl)propan-2-yl]amino]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.25 |
| Poids de la formule | 285.1361 g/mol |
| Afficher plus |