Learn More
Clenpropérol-d7, TRC
Code produit 30364532
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364532 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30364532 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5730021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenproperole D7
CAS 1173021-09-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 2H7 H9 Cl2 N2 O
Quantité 1 mg
Synonyme 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]methyl]benzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropan-2-ylamino)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Poids de la formule 269.1079
Pourcentage de pureté >95