Learn More
Clenpropérol-d7, TRC
Code produit 30358491
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358491 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30358491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC57300225MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenproperole D7
CAS 1173021-09-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 2H7 H9 Cl2 N2 O
Quantité 25 mg
Synonyme 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]methyl]benzenemethanol
Formule InChI InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropan-2-ylamino)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Poids de la formule 269.1079
Pourcentage de pureté >95