Learn More
Clevidipine, MedChemExpress
Code produit 16483357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483357 50 mg
16477338 10 mg
16467306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16483357 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17436
MedChemExpress Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clevidipine
CAS 167221-71-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23Cl2NO6
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.57 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCOC(CCC)=O)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC
Poids moléculaire (g/mol) 456.32
Poids de la formule 456.32
Pourcentage de pureté 99.69%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation