Learn More
MedChemExpress Clevudine
Code produit 16465888
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16465888 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY13859
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Clevudine (L-FMAU), a nucleoside analog of the unnatural L-configuration, has potent anti-HBV activity with long half-life, low toxicity. Clevudine is a non-competitive inhibitor that is not incorporated into the viral DNA but rather binds to the polymerase. Clevudine is active against cowpox virus respiratory infection in mice.
Spécification
Poids moléculaire 260.22 g/mol
Type de produit Reference compound
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Conditions d’expédition Room temperature
Pureté 99.95%
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM∣Need ultrasonic)
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
CAS 163252-36-6
Synonyme L-FMAU