Learn More
Clevudine, TRC
Code produit 30358778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358778 100 mg 100mg
30354729 10 mg 10mg
30349324 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30358778 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC574150100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163252-36-6
Formule moléculaire C10H13FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 260.22
Synonyme 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil, L-FMAU, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Nom IUPAC 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Clevudine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)16)9-6(11)7(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-15H,3H2,1H3,(H,12,16,17)/t5-,6+,7-,9-/m0/s1
Poids de la formule 260.0808