Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit
Description
Le kit de dosage de synthèse des protéines HPG Alexa Fluor™ 488 Click-iT™ fournit une méthode rapide, sensible, non toxique et non radioactive pour la détection de la synthèse de protéines naissantes à l’aide de la microscopie par fluorescence, de l’imagerie à haute densité ou de la cytométrie en flux. Le kit comprend de la L-homopropargylglycine (HPG), un acide aminé analogue à la méthionine contenant une fraction d’alcyne et de l’azoture Alexa Fluor™ 488. La HPG est chargée de cellules cultivées et incorporée dans des protéines pendant la synthèse active des protéines. L’ajout de l’azoture Alexa Fluor™ 488 conduit à une ligature chimiosélective ou à une réaction de “clic” entre l’azoture vert fluorescent et l’alcyne, permettant ainsi de détecter les protéines modifiées par une analyse basée sur des images.
Alternative en alternance non radioactive—à la 35S-méthionine traditionnelle
Visualisation—des dynamiques de protéines en vrac : le marquage fluorescent des protéines permet de déterminer leur localisation, y compris l’agrégation
Spécificité—réaction spécifique et sélective entre le marquage et les balises de détection
Stabilité —le produit contient une liaison covalente irréversible
Activé en multiplex—utilisation conjointe à l’AHA (acide aminé d’azoture et colorant d’alcyne) Click™-iT pour détecter les différences spatiales et temporelles
Applicabilité aux échantillons biologiques—détection simple ; sensibilité élevée et faible bruit de fond, quelle que soit la complexité
Le kit de dosage de synthèse des protéines HPG Alexa Fluor™ 488 Click-iT™ a été dosageé avec succès dans les cellules HeLa, A549 et U-2 OS avec une variété de réactifs qui inhibent la synthèse des protéines, notamment la cycloheximide et l’anisomycine. L’applicabilité de ces sondes afin de surveiller la dégradation des protéines a également été démontrée à l’aide d’inhibiteurs du protéasome (MG132 et Bortézomib) et de bloqueurs d’autophagie (chloroquine) dans les cellules HeLa.
En outre, en raison des différences dans la chimie Click-iT™ entre le kit d’analyses de synthèse de protéines Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 et Click™-iT AHA avec l’alcyne Alexa Fluor™ 594, ces réactifs peuvent être utilisés conjointement pour la détermination spatiale ou temporelle des différences de synthèse des protéines naissantes.
Le kit de dosage de synthèse des protéines HPG Alexa Fluor™ 488 Click-iT™ a été dosageé avec succès dans les cellules HeLa, A549 et U-2 OS avec une variété de réactifs qui inhibent la synthèse des protéines, notamment la cycloheximide et l’anisomycine. L’applicabilité de ces sondes afin de surveiller la dégradation des protéines a également été démontrée à l’aide d’inhibiteurs du protéasome (MG132 et Bortézomib) et de bloqueurs d’autophagie (chloroquine) dans les cellules HeLa.
En outre, en raison des différences dans la chimie Click-iT™ entre le kit d’analyses de synthèse de protéines Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 et Click™-iT AHA avec l’alcyne Alexa Fluor™ 594, ces réactifs peuvent être utilisés conjointement pour la détermination spatiale ou temporelle des différences de synthèse des protéines naissantes.
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage |
|
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage de protéosynthèse |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Imageur fluorescent |
| Type de produit | Kits de dosage de protéosynthèse |
| Type de colorant | Protéines (naissantes) |
| Emission | Visible |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Alexa Fluor, Click-iT |
| Afficher plus |