Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 488 Picolyl Azide Toolkit
Description
Click-iT Plus Alexa Fluor picolyl azide toolkits contain everything you need to perform copper-catalyzed click reactions with compounds that are sensitive to copper, while retaining all of the benefits of the standard azide/alkyne click reaction. Picolyl azides react efficiently with chelated copper, so free copper in the click reaction can be minimized, protecting against undesired copper side reactions with proteins (e.g., GFP, RPE), nucleic acids (e.g., RNA, oligos), and even small molecules (e.g., phalloidin).
Chaque boîte à outils Click-iT™ Plus à l’azoture de picolyle comprend 100 μg de colorant Alexa Fluor™ à l’azoture de picolyle et tous les réactifs nécessaires pour créer un cocktail de réaction avec la concentration optimale de cuivre et de chélate pour toute application de marquage ou de détection basée sur la chimie de clic. Les directives concernant la conception et l’optimisation de la réaction clic par azoture de picolyle / alcyne de votre choix sont fournies dans le manuel du produit. En outre, Click-iT™ à l’azoture de picolyle offre une sensibilité accrue et des temps de réaction plus rapides par rapport aux azotures standard en utilisant des conditions de réaction identiques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kits d’outils à l’azoture de picolyle 488 |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage |
|
| Gamme de produits | Click-iT |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488 |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |