Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit
Descrizione
Les kits d’outils Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ à l’azoture de picolyle contiennent tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des réactions clic catalysées par du cuivre avec des composés sensibles au cuivre, tout en conservant tous les avantages de la réaction clic par l’azoture / l’alcyne standard. Les azotures de picolyle réagissent efficacement avec le cuivre chélaté. Ainsi, il est possible de minimiser la présence de cuivre libre dans la réaction clic, ce qui permet de se protéger contre les réactions indésirables du cuivre avec les protéines (GFP, RPE, par exemple), les acides nucléiques (ARN, oligo) et même les petites molécules (par exemple, la phalloïdine).
Flexible : optimisez la réaction de votre Click–iT™ pour la détection ou le marquage de toute biomolécule contenant des alcynes in vitro ou dans des échantillons de cellules et de tissus
Couleurs vives et sensible—colorants Alexa Flour fluorescents™ de qualité supérieure, combinés à l’efficacité de l’azoture de picolyle
Pratique : contient tous les tampons et réactifs nécessaires pour créer une réaction « clic » optimale
Chaque boîte à outils Click-iT™ Plus à l’azoture de picolyle comprend 100 μg de colorant Alexa Fluor™ à l’azoture de picolyle et tous les réactifs nécessaires pour créer un cocktail de réaction avec la concentration optimale de cuivre et de chélate pour toute application de marquage ou de détection basée sur la chimie de clic. Les directives concernant la conception et l’optimisation de la réaction clic par azoture de picolyle / alcyne de votre choix sont fournies dans le manuel du produit. En outre, Click-iT™ à l’azoture de picolyle offre une sensibilité accrue et des temps de réaction plus rapides par rapport aux azotures standard en utilisant des conditions de réaction identiques.
Chaque boîte à outils Click-iT™ Plus à l’azoture de picolyle comprend 100 μg de colorant Alexa Fluor™ à l’azoture de picolyle et tous les réactifs nécessaires pour créer un cocktail de réaction avec la concentration optimale de cuivre et de chélate pour toute application de marquage ou de détection basée sur la chimie de clic. Les directives concernant la conception et l’optimisation de la réaction clic par azoture de picolyle / alcyne de votre choix sont fournies dans le manuel du produit. En outre, Click-iT™ à l’azoture de picolyle offre une sensibilité accrue et des temps de réaction plus rapides par rapport aux azotures standard en utilisant des conditions de réaction identiques.
Specifica
Specifica
| Description | Boîte à outils d’azoture de picolyle Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647, 5 mg, solide, émission de 650 nm, excitation de 670 nm, durée de conservation de 1 an, exigences de conservation comprises entre 2 et 8° C, caractéristiques écologiques |
| À utiliser avec (application) | Chimie de marquage, analyse cellulaire, chimies de clic, analyse de glycoprotéines avec chimie de clic, marquage métabolique et synthèse de protéines naissantes avec chimie de clic, prolifération cellulaire avec chimie de clic, détection d’ARN naissant et |
| Type de produit | Kit d’outils d’azide de picolyle Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage |
|
| Excitation / émission | 650/670 |
| Gamme de produits | Click-iT |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 647 |
| Format | Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?