Learn More
Molecular Probes™ Kit d’analyse de cytométrie en flux Click-iT™ Plus EDU Alexa Fluor™ 647, 50 réactions
GREENER_CHOICE
Code produit 15234657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15234657 50 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15234657 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur C10634
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Test d’immunodosage par cytométrie en flux Click-iT™ Plus à l’EdU Alexa Fluor™ 647
Le kit d’essai de cytométrie de flux Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 647 fournit un essai plus simple et plus fiable pour analyser la réplication de l’ADN dans les cellules en prolifération par rapport aux méthodes BrdU traditionnelles. L’ADN nouvellement synthétisé est analysé avec le laser du cytomètre en flux à 647 nm. La formule Click-iT™ Plus est compatible avec les fluorophores standard, y compris les R-PE et tandems R-PE, ainsi que les protéines fluorescentes.
  • Multiplexable—compatible avec les R-PE (et tandems) et les protéines fluorescentes
  • Précis—des résultats supérieurs par rapport aux dosages BrdUr
  • Rapide—résultats en moins de 60 minutes
    Consultez le guide de sélection de tous les dosages Click-iT™ EdU et Click-iT™ Plus EdU pour la cytométrie en flux.
    Multiplexable
    La formulation Click-iT™ Plus apporte des capacités de multiplexage améliorées par rapport aux dosages de cytométrie en flux Click-iT™ EdU. Les essais Click-iT™ Plus EdU peuvent être utilisés conjointement avec les R-PE et tandems R-PE, ainsi qu’avec les protéines fluorescentes telles que GFP et mCherry, sans perte de précision ni de vitesse par rapport à l’essai Click-iT™ EdU original.
    Une méthode avancée vous donnant des résultats supérieurs à BrdU
    La méthode la plus précise pour analyser la prolifération consiste à mesurer directement la synthèse d’ADN. À l’origine, ceci était effectué en incorporant des nucléosides radioactifs. Cette méthode a été remplacée par la détection à base d’anticorps de l’analogue de nucléoside, bromodésoxyuridine (BrdU). L’essai de cytométrie de flux Click-iT™ Plus EdU est une alternative innovante à l’essai BrdU. EdU (5-éthynyl-2´-déoxyuridine) est un analogue de la thymidine qui est incorporé à l’ADN lors de la synthèse active de l’ADN. La détection se base sur la chimie clic qui est une réaction covalente entre un azide et un alcyne catalysée par le cuivre. Dans cette application, l’alcyne se trouve dans la fraction éthynyle de l’EdU, alors que l’azide est couplé au colorant Alexa Fluor™. Les méthodes traditionnelles de cytométrie de flux sont utilisées pour déterminer le pourcentage de cellules en phase S dans la population.
    Les conditions douces permettent une utilisation avec les anticorps et colorants de cycle cellulaire
    La petite taille du colorant azoture permet de détecter efficacement l’EdU incorporé en utilisant des conditions douces, tandis que la fixation standard à base d’aldéhyde et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection Click-iT™ Plus puisse accéder à l’ADN. Par comparaison, les essais BrdU exigent de dénaturer l’ADN (à l’aide de HCl, de chaleur ou de digestion avec DNase) pour exposer le BrdU afin qu’il puisse être détecté avec un anticorps anti-BrdU. Le traitement des échantillons en vue d’un essai BrdU peut entraîner l’altération de signal de la distribution du cycle cellulaire, ainsi que la destruction des sites de reconnaissance d’antigènes lorsque la méthode HCl est utilisée. Par comparaison, l’essai Click-iT™ Plus EdU est facile d’emploi et compatible avec les colorants de cycles cellulaires. Le dosage Click-iT™ Plus EDU peut également être multiplexé avec des anticorps contre des marqueurs de surface et intracellulaires, ainsi que des conjugués marqués par des fluorophores standard tels que les R-PE, les tandems R-PE et les protéines fluorescentes (GFP et mCherry).
    Protocole rapide et simple
    Le protocole Click-iT™ Plus EdU se base sur la fixation de l’aldéhyde et les étapes de perméabilisation du détergent pour le marquage immunohistochimique des anticorps. Cependant, EdU est compatible avec d’autres agents de fixation / perméabilisation, dont la saponine et le méthanol. Vous serez prêt à analyser vos données de prolifération cellulaire après seulement cinq étapes :
    1. Traitez les cellules avec EdU.
    2. Fixez et perméabilisez les cellules.
    3. Détectez les cellules en phase S avec le cocktail de détection Click-iT™ Plus pendant 30 min.
    4. Lavez une fois.
    5. Analysez.
    Les résultats sont obtenus en seulement 60 minutes dans certains cas, mais nous recommandons 90 minutes pour toutes les applications.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Contient de l’EdU (5-éthynyl-2’-désoxyuridine), de l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 647, du diméthylsulfoxyde anhydre (DMSO), du fixateur Click-iT™, du tampon de perméabilisation et de lavage à base de saponine Click-iT™ et de l’additif de tampon Click-iT™ EdU.
  • Stocker de 2°C à 8°C
  • À déshydrater et à tenir à l’abri de la lumière.
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Type de produit Kit de test pour cytométrie en flux
    Type de colorant Alexa Fluor™ 647
    Emission 650⁄670
    Format Tube(s)
    Gamme de produits Click-iT
    Quantité 50 dosages