Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ TUNEL Alexa Fluor Imaging Assays for Microscopy & HCS
GREENER_CHOICE
Code produit 10024014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Far-Red
Rouge
Vert
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Marqueur ou colorant unitSize
10024014 Rouge Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342 1 pièce
10338924 Far-Red Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342 1 pièce
10798585 Vert Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10024014 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10246
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Un kit contenant suffisamment de réactifs pour effectuer 1 x 96 dosages ou 50 lamelles.
Analysez les cellules apoptotiques à l’aide des kits de dosage Click-iT TUNEL, qui offrent une incorporation facile de colorant Alexa Fluor et peuvent être multiplexées avec les GFP et les RFP.
Analysez facilement et efficacement les cellules apoptotiques en seulement deux heures grâce aux dosages d’imagerie Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488, 594 et 647. Conçus pour une utilisation avec la microscopie et l’analyse à haute densité (HCS), ces kits de dosage TUNEL utilisent une réaction catalysée par le cuivre pour détecter les dUTP modifiés par les alcynes incorporés sur les extrémités terminales d’ADN de l’ADN fragmenté. Par rapport aux dosages utilisant d’autres nucléotides modifiés, ces kits de détection d’apoptose sont rapides (réalisation en deux heures) et peuvent détecter un pourcentage plus élevé de cellules apoptotiques dans des conditions identiques. Les dosages Click-iT TUNEL permettent également le multiplexage avec des méthodes de détection de biomarqueurs de surface et intracellulaires, y compris celles qui mesurent le signal fluorescent des GFP ou des RFP.
L’apoptose est marquée par des processus cellulaires définis, notamment l’arrondi cellulaire, le blebbing et la fragmentation de l’ADN. Le dosage TUNEL est la méthode analytique la plus utilisée pour détecter l’ADN fragmenté dans les cellules apoptotiques des échantillons de tissus, en commençant par l’incorporation de dUTP modifiés aux extrémités 3’-OH de l’ADN fragmenté. Les dUTP comprennent souvent une molécule de fluorophore. En raison de la taille du fluorophore, les dUTP modifiés peuvent afficher des taux d’incorporation inférieurs aux prévisions, ce qui peut nuire à la sensibilité du dosage TUNEL. Bien souvent, les fluorophores utilisés dans les kits de dosage TUNEL actuellement disponibles présentent des problèmes de photoblanchiment et de chevauchement spectral fluorescent, qui réduisent tous deux la sensibilité et la capacité de multiplexage du dosage.
Le dosage Click-iT Plus TUNEL a été conçu pour résoudre ces problèmes et se base sur une réaction catalysée par le cuivre (I) (c.-à-d., une réaction-clic) entre un azide et un alcyne. La petite taille de l’azide Alexa Fluor, dont le poids moléculaire est d’environ 1 kDa, facilite l’incorporation du colorant Alexa Fluor 488, 594 ou 647 dans des échantillons complexes, par rapport aux anticorps plus grands (poids moléculaires ˜100 000 Da). Ceci permet une fixation légère ou une perméabilisation et une durée de traitement plus rapide des dosages (environ deux heures) et facilite la détection d’un pourcentage plus élevé de cellules apoptotiques dans des conditions identiques. Grâce à ses conditions de réaction douces, le dosage Click-iT Plus TUNEL peut également être multiplexé avec des protéines ou des colorants fluorescents.
Les dosages d’imagerie Click-iT TUNEL Alexa Fluor contiennent tous les composants nécessaires pour détecter avec précision et fiabilité l’apoptose dans les cellules adhérentes cultivées sur des lamelles ou des microplaques à 96 puits ; ils incluent également la DNase I pour générer des cassures de brins pour le contrôle positif.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dosage d’imagerie Click-iT TUNEL Alexa Fluor™ 594
Quantité 1 kit
Format Plaque 96 puits
Type de produit Dosage d’imagerie
Contenu et stockage Conserver à ≤ -20°C à l’abri de la lumière.
Excitation / émission 590/617
Nbre de réactions 1 x 96 tests ou 50 lamelles
Couleur Rouge
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Click-iT
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, instrument à haute densité
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor™, colorants classiques